Tisk…
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-(trifluoromethyl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10025-1G PC10025-5G PC10025-25G
APOSPC10025-1GEA 1870 CZK
APOSPC10025-1G APOSPC10025-5G APOSPC10025-25G
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-(trifluoromethyl)benzene
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₈F₁₀
Bod varu: 121…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00054264
CAS číslo: 651-89-8