Tisk…
1H,1H,5H-Octafluoropentyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10021-25G PC10021-100G PC10021-500G
APOSPC10021-25GEA 2280 CZK
APOSPC10021-25G APOSPC10021-100G APOSPC10021-500G
1H,1H,5H-Octafluoropentyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
1H,1H,5H-Octafluoropentyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Vzorec: C₇H₄F₁₂O
Bod varu: 133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00155904
CAS číslo: 16627-71-7