Tisk…
4-Amino-3-fluorobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0999-25G PC0999-5G
APOSPC0999-25GEA 787 CZK
APOSPC0999-25G APOSPC0999-5G
4-Amino-3-fluorobenzonitrile 98%
4-Amino-3-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅FN₂
Bod tání: 87…90 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00055559
CAS číslo: 63069-50-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III