2-Nitrotetrafluoroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC0998-100MG
PC0998-250MG
APOSPC0998-100MGEA
827
CZK
APOSPC0998-100MG
APOSPC0998-250MG
2-Nitrotetrafluoroaniline
2-Nitrotetrafluoroaniline
Vzorec:
C₆H₂F₄N₂O₂ MW: 210,09 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00278791 CAS číslo: 6157-98-8 |