3-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0997-1G
PC0997-5G
PC0997-10G
APOSPC0997-1GEA
1370
CZK
APOSPC0997-1G
APOSPC0997-5G
APOSPC0997-10G
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol 98%
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
Vzorec:
C7H4F3NO3 Bod tání: 103 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07783660 CAS číslo: 25889-36-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |