Tisk…
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-3-fluoronitrobenzene
PC0996-25G PC0996-5G PC0996-100G
APOSPC0996-25GEA 1210 CZK
APOSPC0996-25G APOSPC0996-5G APOSPC0996-100G
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene 97%
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220
Bod tání: 88…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05865088
CAS číslo: 185331-69-5