Tisk…
2,2,2-Trifluoroethyl formate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0989-25G PC0989-5G
APOSPC0989-25GEA 1820 CZK
APOSPC0989-25G APOSPC0989-5G
2,2,2-Trifluoroethyl formate 95%
2,2,2-Trifluoroethyl formate
Vzorec: C₃H₃F₃O₂
MW: 128,05 g/mol
Bod varu: 60 °C
Hustota: 1,317 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 7 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797733
CAS číslo: 32042-38-9
UN: 3272
ADR: 3,II