Tisk…
3-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0983-10G PC0983-1G PC0983-5G
APOSPC0983-10GEA 66120 CZK
APOSPC0983-10G APOSPC0983-1G APOSPC0983-5G
3-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoic acid 95+%
3-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoic acid
Vzorec: C₉H₈F₃NO₂
Bod tání: 94…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06801326
CAS číslo: 539855-70-4