Tisk…
5-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-ol, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-5-ol
PC0979-5G PC0979-1G PC0979-25G
APOSPC0979-5GEA 2150 CZK
APOSPC0979-5G APOSPC0979-1G APOSPC0979-25G
5-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
5-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄F₃NO
MW: 163,1 g/mol
Bod tání: 173…176 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06801325
CAS číslo: 216766-12-0