1,1,1,3,3-Pentachloro-3-fluoroacetone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
Pentachlorofluoroacetone
PC0978-25G
PC0978-5G
PC0978-1G
APOSPC0978-25GEA
16730
CZK
APOSPC0978-25G
APOSPC0978-5G
APOSPC0978-1G
1,1,1,3,3-Pentachloro-3-fluoroacetone 95%
1,1,1,3,3-Pentachloro-3-fluoroacetone
Vzorec:
C₃Cl₅FO MW: 248,29 g/mol Bod varu: 162…164 °C Bod vzplanutí: >100 °C Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
2378-08-7 |