Tisk…
2-(Pentafluorophenoxy)ethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Perfluorophenoxy)ethanol
PC0975-25G PC0975-5G PC0975-1G
APOSPC0975-25GEA 15540 CZK
APOSPC0975-25G APOSPC0975-5G APOSPC0975-1G
2-(Pentafluorophenoxy)ethanol 95%
2-(Pentafluorophenoxy)ethanol
Vzorec: C₈H₅F₅O₂
MW: 228,12 g/mol
Bod varu: 78…80 °C/4mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191478
CAS číslo: 2192-55-4