Tisk…
1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]-1,4-diazepane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0966-1G PC0966-5G
APOSPC0966-1GEA 3230 CZK
APOSPC0966-1G APOSPC0966-5G
1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]-1,4-diazepane
1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]-1,4-diazepane
Vzorec: C₁₂H₁₇FN₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06800757
CAS číslo: 849924-88-5