Tisk…
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0964-25G PC0964-5G PC0964-100G
APOSPC0964-25GEA 4700 CZK
APOSPC0964-25G APOSPC0964-5G APOSPC0964-100G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline 99%
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
Vzorec: C₇H₈FNO₂S
Bod tání: 145…147 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06800756
CAS číslo: 832755-13-2