Tisk…
1,4-Difluoro-2-(methylsulphonyl)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,5-Difluorophenyl methyl sulphone, 1,4-Difluoro-2-(methylsulphonyl)benzene
PC0961-1G PC0961-5G
APOSPC0961-1GEA 6220 CZK
APOSPC0961-1G APOSPC0961-5G
1,4-Difluoro-2-(methylsulphonyl)benzene 95%
1,4-Difluoro-2-(methylsulphonyl)benzene
Vzorec: C₇H₆F₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06800566
CAS číslo: 236739-03-0