Tisk…
Butyl heptafluorobutyrate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0960-10G PC0960-50G PC0960-100G
APOSPC0960-10GEA 992 CZK
APOSPC0960-10G APOSPC0960-50G APOSPC0960-100G
Butyl heptafluorobutyrate 98%
Butyl heptafluorobutyrate
Vzorec: C₈H₉F₇O₂
Bod varu: 131…133 °C/740mmHg
Hustota: 1,296 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039240
CAS číslo: 1559-07-5