6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC0959-1G
PC0959-250MG
PC0959-5G
APOSPC0959-1GEA
4440
CZK
APOSPC0959-1G
APOSPC0959-250MG
APOSPC0959-5G
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95+%
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Vzorec:
C₇H₃ClF₃NO₂ Bod tání: 119…121 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06800446 CAS číslo: 261635-77-2 |