Tisk…
3-Bromo-4-fluorophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0957-1G PC0957-25G PC0957-5G PC0957-100G
APOSPC0957-1GEA 417 CZK
APOSPC0957-1G APOSPC0957-25G APOSPC0957-5G APOSPC0957-100G
3-Bromo-4-fluorophenol
3-Bromo-4-fluorophenol
Vzorec: C₆H₄BrFO
Bod varu: 78 °C/0,5mmHg
Bod vzplanutí: 99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425884
CAS číslo: 27407-11-0