Tisk…
1-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0954-25G PC0954-1G
APOSPC0954-25GEA 2490 CZK
APOSPC0954-25G APOSPC0954-1G
1-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene 97+%
1-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₄F₃IO
Bod varu: 74…76 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01090992
CAS číslo: 198206-33-6