Tisk…
1,1,2,3,3,4,4-Heptafluoro-1-butene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0952-25G PC0952-5G
APOSPC0952-25GEA 12100 CZK
APOSPC0952-25G APOSPC0952-5G
1,1,2,3,3,4,4-Heptafluoro-1-butene 97%
1,1,2,3,3,4,4-Heptafluoro-1-butene
Vzorec: C₄HF₇
MW: 182,04 g/mol
Bod varu: 21 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00155824
CAS číslo: 680-54-6