Tisk…
Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)butane-2,3-diol, Perfluoropinacol
PC0946-5G
APOSPC0946-5GEA 4100 CZK
APOSPC0946-5G
Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol 95%
Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol
Vzorec: C₆H₂F₁₂O₂
MW: 334,06 g/mol
Bod varu: 129 °C
Bod tání: 20…24 °C
Hustota: 1,87 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00427700
CAS číslo: 918-21-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II