Tisk…
2-(Trifluoromethyl)quinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0944-1G PC0944-5G
APOSPC0944-1GEA 3250 CZK
APOSPC0944-1G APOSPC0944-5G
2-(Trifluoromethyl)quinoline 98%
2-(Trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₆F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862002
CAS číslo: 347-42-2