Tisk…
2-(3-Fluorophenylamino)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0940-10G PC0940-2G
APOSPC0940-10GEA 8700 CZK
APOSPC0940-10G APOSPC0940-2G
2-(3-Fluorophenylamino)benzoic acid 98%
2-(3-Fluorophenylamino)benzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₀FNO₂
Bod tání: 158…163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01675228
CAS číslo: 54-59-1