Tisk…
1-Bromo-3-fluoro-4-nitrobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2-fluoronitrobenzene
PC0939-100G PC0939-25G PC0939-5G
APOSPC0939-100GEA 3230 CZK
APOSPC0939-100G APOSPC0939-25G APOSPC0939-5G
1-Bromo-3-fluoro-4-nitrobenzene 97%
1-Bromo-3-fluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220
Bod tání: 84…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01930221
CAS číslo: 321-23-3