N-Boc-3-trifluoromethyl-L-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
Boc-Phe(3-CF3)-OH, (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
PC0938-10G
PC0938-1G
PC0938-5G
APOSPC0938-10GEA
25890
CZK
APOSPC0938-10G
APOSPC0938-1G
APOSPC0938-5G
N-Boc-3-trifluoromethyl-L-phenylalanine 97%
N-Boc-3-trifluoromethyl-L-phenylalanine
Vzorec:
C₁₅H₁₈F₃NO₄ Bod tání: 135…138 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00672524 CAS číslo: 142995-31-1 |