Tisk…
2-Bromo-4,5,6-trichloroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromo-2,3,4-trifluoroaniline, 2-Bromo-4,5,6-trifluoroaniline
PC0936-1G PC0936-5G PC0936-10G
APOSPC0936-1GEA 622 CZK
APOSPC0936-1G APOSPC0936-5G APOSPC0936-10G
2-Bromo-4,5,6-trichloroaniline 98%
2-Bromo-4,5,6-trichloroaniline
Vzorec: C₆H₃BrF₃N
MW: 225,9900 g/mol
Bod tání: 58…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013388
CAS číslo: 122375-82-0