3-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
PC0934-100G
PC0934-25G
PC0934-5G
APOSPC0934-100GEA
6350
CZK
APOSPC0934-100G
APOSPC0934-25G
APOSPC0934-5G
3-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
3-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₇H₄ClF₃O₃S MW: 260.62 Bod varu: 229…230 °C Hustota: 1.53 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01091016 CAS číslo: 220227-84-9 UN: 3265 ADR: 8 II |