2-Bromo-4,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC0924-10G
PC0924-1G
PC0924-5G
APOSPC0924-10GEA
11510
CZK
APOSPC0924-10G
APOSPC0924-1G
APOSPC0924-5G
2-Bromo-4,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-4,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₆H₂BrClF₂O₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04035650 CAS číslo: 874784-11-9 UN: 3261 ADR: 8,III |