Tisk…

2H-Perfluoro-5,8-dimethyl-3,6,9-trioxadodecane 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-[[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)propan-2-yl]oxy]propan-2-yl]oxy]propane

PC0919-5G PC0919-1G PC0919-25G
APOSPC0919-5GEA 4170 CZK
APOSPC0919-5G APOSPC0919-1G APOSPC0919-25G
2H-Perfluoro-5,8-dimethyl-3,6,9-trioxadodecane 95%
2H-Perfluoro-5,8-dimethyl-3,6,9-trioxadodecane
Vzorec: C₁₁HF₂₃O₃
Bod varu: 151…154 °C
Hustota: 1,723 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00054715
CAS číslo: 3330-16-3

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR