Tisk…
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)homopiperazine
PC0916-1G PC0916-500MG
APOSPC0916-1GEA 3940 CZK
APOSPC0916-1G APOSPC0916-500MG
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepane 97%
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepane
Vzorec: C₁₁H₁₃ClF₃N₃
MW: 279,69 g/mol
Bod varu: 126…128 °C/1mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00238856
CAS číslo: 231953-40-5
UN: 3267
ADR: 8,III