Tisk…
Tropylium tetrafluoroborate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0915-25G PC0915-5G
APOSPC0915-25GEA 7250 CZK
APOSPC0915-25G APOSPC0915-5G
Tropylium tetrafluoroborate 95%
Tropylium tetrafluoroborate
Vzorec: C₇H₇BF₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013402
CAS číslo: 27081-10-3
EINECS: 248-214-5
UN: 3261
ADR: 8,II