Tisk…
1-Fluoropropane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0911-10G PC0911-25G
APOSPC0911-10GEA 9960 CZK
APOSPC0911-10G APOSPC0911-25G
1-Fluoropropane 98%
1-Fluoropropane
Vzorec: C₃H₇F
Bod varu: –3 °C
Bod tání: –159 °C
Hustota: 0,781 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: <21 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320734
CAS číslo: 460-13-9
UN: 3161
ADR: 2.1,