Tisk…
4-Fluorophenyl acetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0910-100G PC0910-25G PC0910-5G
APOSPC0910-100GEA 3740 CZK
APOSPC0910-100G APOSPC0910-25G APOSPC0910-5G
4-Fluorophenyl acetate 98%
4-Fluorophenyl acetate
Vzorec: C₈H₇FO₂
Bod varu: 197…199 °C
Hustota: 1,178 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041361
CAS číslo: 405-51-6
EINECS: 609-847-6