Tisk…
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0906-10G PC0906-1G PC0906-5G
APOSPC0906-10GEA 6780 CZK
APOSPC0906-10G APOSPC0906-1G APOSPC0906-5G
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₉FO₃
MW: 184,16 g/mol
Bod tání: 137…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00671770
CAS číslo: 500912-19-6