Tisk…
2'-Chloro-6'-fluoroacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0902-250MG PC0902-25G PC0902-5G PC0902-100G
APOSPC0902-250MGEA 622 CZK
APOSPC0902-250MG APOSPC0902-25G APOSPC0902-5G APOSPC0902-100G
2'-Chloro-6'-fluoroacetophenone 97%
2'-Chloro-6'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆ClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631390
CAS číslo: 87327-69-3