Tisk…
1,2-Dibromo-1-chloro-1,2,2-trifluoroethane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-1,2-dibromo-1,1,2-trifluoroethane, 1-Chloro-1,2-dibromo-1,2,2-trifluoroethane
PC0898-100G
APOSPC0898-100GEA 3410 CZK
APOSPC0898-100G
1,2-Dibromo-1-chloro-1,2,2-trifluoroethane 98%
1,2-Dibromo-1-chloro-1,2,2-trifluoroethane
Vzorec: BrClFCCBrF₂
MW: 276,28 g/mol
Bod varu: 93…94 °C
Bod tání: –72,9 °C
Hustota: 2,248 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039316
CAS číslo: 354-51-8
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III