Tisk…
Ethyl iodofluoroacetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0896-25G PC0896-5G
APOSPC0896-25GEA 12500 CZK
APOSPC0896-25G APOSPC0896-5G
Ethyl iodofluoroacetate 98%
Ethyl iodofluoroacetate
Vzorec: C₄H₆FIO₂
Bod varu: 43 °C/3mmHg
Hustota: >1,4 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320733
CAS číslo: 401-58-1