Tisk…
2-Fluoro-6-methoxybenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0894-1G PC0894-25G PC0894-5G
APOSPC0894-1GEA 622 CZK
APOSPC0894-1G APOSPC0894-25G APOSPC0894-5G
2-Fluoro-6-methoxybenzyl alcohol
2-Fluoro-6-methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉FO₂
Bod tání: 35…39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00671766
CAS číslo: 253668-46-1