3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride, 3-Fluoro-4-trifluoromethylbenzonitrile
PC0891-100G
PC0891-25G
PC0891-5G
APOSPC0891-100GEA
5200
CZK
APOSPC0891-100G
APOSPC0891-25G
APOSPC0891-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec:
C₈H₃F₄N MW: 189,11 g/mol Bod varu: 194 °C Bod tání: 45…48 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00236280 CAS číslo: 231953-38-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...