Tisk…
3-Fluoro-2-methylphenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0890-25G PC0890-5G
APOSPC0890-25GEA 5060 CZK
APOSPC0890-25G APOSPC0890-5G
3-Fluoro-2-methylphenol 98%
3-Fluoro-2-methylphenol
Vzorec: C₇H₇FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788546
CAS číslo: 443-87-8