Tisk…
(3-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid
PC0889-1G PC0889-5G PC0889-25G
APOSPC0889-1GEA 1240 CZK
APOSPC0889-1G APOSPC0889-5G APOSPC0889-25G
(3-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid 98%
(3-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₉FO₂
MW: 168.17 g/mol
Bod tání: 90…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788545
CAS číslo: 500912-16-3