3-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC0888-1G
PC0888-5G
PC0888-25G
APOSPC0888-1GEA
1040
CZK
APOSPC0888-1G
APOSPC0888-5G
APOSPC0888-25G
3-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile
Vzorec:
C₉H₈FN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03788544 CAS číslo: 500912-15-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |