3-Fluoro-2-methylbenzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC0887-1G
PC0887-5G
PC0887-10G
APOSPC0887-1GEA
1820
CZK
APOSPC0887-1G
APOSPC0887-5G
APOSPC0887-10G
3-Fluoro-2-methylbenzyl bromide 98%
3-Fluoro-2-methylbenzyl bromide
Vzorec:
C₈H₈BrF MW: 203.05 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03788543 CAS číslo: 500912-14-1 UN: 3265 ADR: 8 II |