2-Amino-5-fluoropyridine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC0886-5G
PC0886-10G
PC0886-1G
APOSPC0886-5GEA
744
CZK
APOSPC0886-5G
APOSPC0886-10G
APOSPC0886-1G
2-Amino-5-fluoropyridine 99%
2-Amino-5-fluoropyridine
Vzorec:
C₅H₅FN₂ Bod tání: 93…99 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01861120 CAS číslo: 21717-96-4 |