Tisk…
3-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0884-5G PC0884-1G
APOSPC0884-5GEA 4240 CZK
APOSPC0884-5G APOSPC0884-1G
3-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride 98%
3-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631251
CAS číslo: 168080-76-0