Tisk…
3-Fluoro-o-toluonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0883-25G PC0883-50G PC0883-5G
APOSPC0883-25GEA 1820 CZK
APOSPC0883-25G APOSPC0883-50G APOSPC0883-5G
3-Fluoro-o-toluonitrile 98%
3-Fluoro-o-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788541
CAS číslo: 185147-06-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III