Tisk…
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0881-100G PC0881-25G PC0881-5G
APOSPC0881-100GEA 5390 CZK
APOSPC0881-100G APOSPC0881-25G APOSPC0881-5G
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde 96%
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇FO
Bod varu: 92…93 °C/20mmHg
Hustota: 1,16 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00075256
CAS číslo: 147624-13-3