Tisk…
2,4,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0878-1G PC0878-5G
APOSPC0878-1GEA 827 CZK
APOSPC0878-1G APOSPC0878-5G
2,4,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 95%
2,4,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₂ClF₃O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01091015
CAS číslo: 220239-64-5
UN: 3265
ADR: 8,II