Tisk…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylisothiocyanate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0876-25G PC0876-5G
APOSPC0876-25GEA 15110 CZK
APOSPC0876-25G APOSPC0876-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylisothiocyanate 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylisothiocyanate
Vzorec: C₈H₃ClF₃NS
MW: 237.63 g/mol
Bod varu: 118 °C/8mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00270100
CAS číslo: 99195-86-5
UN: 3334
ADR: 9 III