Tisk…
2-Bromo-3-fluoroanisole 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-1-fluoro-3-methoxybenzene
PC0875-5G PC0875-100G PC0875-25G
APOSPC0875-5GEA 622 CZK
APOSPC0875-5G APOSPC0875-100G APOSPC0875-25G
2-Bromo-3-fluoroanisole 99%
2-Bromo-3-fluoroanisole
Vzorec: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Bod varu: 220 °C
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788540
CAS číslo: 446-59-3