Tisk…
2-Fluoro-6-methoxyaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0872-1G PC0872-250MG PC0872-5G
APOSPC0872-1GEA 705 CZK
APOSPC0872-1G APOSPC0872-250MG APOSPC0872-5G
2-Fluoro-6-methoxyaniline
2-Fluoro-6-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₈FNO
MW: 141,1429 g/mol
Bod varu: 208 °C/756mmHg
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788538
CAS číslo: 446-61-7